Merck
Z190381
Sigma-Aldrich
Aldrich® flask-type sprayer
Replacement flask, capacity 75 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.51
material
black rubber cap
borosilicate glass
flat bottom
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
kapacitás
75 mL
Általános leírás
Connect using the barb end to a low-pressure gas or air source of <5 psi. By positioning your thumb over the vent hole you can control the spray pattern.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
cserealkatrész
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)