Fontos dokumentumok
Z190403
Sigma-Aldrich
Aldrich® flask-type sprayer
Replacement Head only
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
material
borosilicate glass
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Rubber cork
kiszerelés
pack of 1
Általános leírás
Connect using the barb end to a low-pressure gas or air source of <5 psi. By positioning your thumb over the vent hole you can control the spray pattern.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)