Fontos dokumentumok
Z203610
Sigma-Aldrich
Black plastic caps
Solid-top, PTFE-faced rubber liner, thread for 15-415
Szinonimák:
240463
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.11
kiszerelés
pkg of 200 ea
gyártó/kereskedő neve
WHEATON®
szerelvény
thread for 15-415
Általános leírás
These autoclavable caps are designed to ensure the ultimate in product safety.
Tulajdonságok és előnyök
• PTFE faced (14B) styrene-butadiene rubber liner provides a totally inert inner seal and surface facing the sample or product•
Jogi információk
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)