Merck
W272507
Sigma-Aldrich
Methyl trans-2-nonenoate
≥97%, FG
Szinonimák:
Methyl 2-nonenoate, Methyl (E)-2-nonenoate, melon nonenoate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)5CH=CHCO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.25
FEMA-szám:
2725
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2099
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.234
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
leírás
Reg. Compliance: FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.444 (lit.)
bp
115 °C/21 mmHg (lit.)
sűrűség
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
green; waxy; fruity; sweet
SMILES string
[H]\C(CCCCCC)=C(\[H])C(=O)OC
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3/b9-8+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZWNPUELCBZVMDA-CMDGGOBGSA-N
Related Categories
Általános leírás
Methyl trans-2-nonenoate is one of the volatile compounds identified in mango wine.
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
101 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Analysis of volatile compounds of mango wine.
Pino JA & Queris O.
Food Chemistry, 125(4), 1141-1146 (2011)
Gilles Brackman et al.
PloS one, 6(1), e16084-e16084 (2011-01-21)
Many bacteria, including Vibrio spp., regulate virulence gene expression in a cell-density dependent way through a communication process termed quorum sensing (QS). Hence, interfering with QS could be a valuable novel antipathogenic strategy. Cinnamaldehyde has previously been shown to inhibit