Merck
W319600
Sigma-Aldrich
cis-Jasmone
stabilized
Szinonimák:
Jasmone, cis-3-Methyl-2-(2-pentenyl)-2-cyclopenten-1-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H16O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.24
FEMA-szám:
3196
Beilstein:
1907713
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
7.094
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
woody; floral; herbaceous
grade:
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 172.515
tartalmaz
α-tocopherol as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.498 (lit.)
bp
134-135 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
woody; floral; herbaceous
SMILES string
[H]\C(CC)=C(/[H])CC1=C(C)CCC1=O
InChI
1S/C11H16O/c1-3-4-5-6-10-9(2)7-8-11(10)12/h4-5H,3,6-8H2,1-2H3/b5-4-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMLSXPIVAXONDL-PLNGDYQASA-N
Általános leírás
cis-Jasmone is one of the key volatile flavor compounds in different kinds of tea such as green tea, Oolong tea, jasmine tea and Tie Guanyin tea. It is also the main odor constituent of jasmine oil. In plants, cis-Jasmone acts as an activator of defense during an insect attack or mechanical damage.
Jogi nyilatkozat
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
224.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
107 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Photochemical reaction of (Z)-jasmone under various conditions.
Tateba H, et al.
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 57(2), 220-226 (1993)
New roles for cis-jasmone as an insect semiochemical and in plant defense.
Birkett MA, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 97(16), 9329-9334 (2000)
Flavor constituents of pouchong tea and a comparison of the aroma pattern with jasmine tea
Yamanishi T, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 44(9), 2139-2142 (1980)
Preparation of the volatile flavor components from Tie Guanyin Tea and its application in cigarette flavoring.
Yuexin NI
Flavour Fragrance Cosmetics, 3, 416-416 (2012)
Effect of thermal treatment on the flavor formation of Oolong tea.
Yu TH, et al.
Food science and agricultural chemistry (1999)