Merck
W337307
Sigma-Aldrich
2-Methyltetrahydrofuran-3-one
≥97%, FG
Szinonimák:
4,5-Dihydro-2-methyl-3(2H)-furanone, coffee furanone, 2-Methyltetrahydro-3-furanone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H8O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.12
FEMA-szám:
3373
Beilstein:
1341334
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2338
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
13.042
NACRES:
NA.21
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.429 (lit.)
bp
139 °C (lit.)
sűrűség
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
coffee; nutty; brown; rum
SMILES string
CC1OCCC1=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-5(6)2-3-7-4/h4H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FCWYQRVIQDNGBI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Low-temperature combustion chemistry of novel biofuels: resonance-stabilized QOOH in the oxidation of diethyl ketone.: This article explores the combustion chemistry of biofuels, including the oxidation mechanisms of diethyl ketone and related compounds, highlighting the role of 2-methyltetrahydrofuran-3-one as an intermediate in low-temperature oxidation processes (Scheer et al., 2014).
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
102.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
39 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)