Fontos dokumentumok
W390607
2′-Aminoacetophenone
≥98%
Szinonimák:
2-Acetylaniline
About This Item
Kosher
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Halal
Kosher
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.614 (lit.)
bp
85-90 °C/0.5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
grape
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C8H9NO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GTDQGKWDWVUKTI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Jogi nyilatkozat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?