Merck
W376177
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-hepten-4-one
natural (US), ≥97%, mixture of isomers, FG
Szinonimák:
Filbertone, Hazelnut ketone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H14O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.20
FEMA-szám:
3761
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
Flavis-szám:
07.139
NACRES:
NA.21
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
biológiai forrás
botanical
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Teszt
≥97%
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
hazelnut; nutty
SMILES string
O=C(C(CC)C)\C=C\C
InChI
1S/C8H14O/c1-4-6-8(9)7(3)5-2/h4,6-7H,5H2,1-3H3/b6-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ARJWAURHQDJJAC-GQCTYLIASA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
141.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
61 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)