Merck
W376108
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-hepten-4-one, predominantly trans
98%, stabilized, FG
Szinonimák:
Hazelnut ketone
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5CH(CH3)COCH=CHCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.20
FEMA-szám:
3761
Európai Tanács szám:
2085
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
7.139
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Teszt
98%
tartalmazhat
<0.50% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.444 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
sűrűség
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
hazelnut; pungent; nutty
SMILES string
CCC(C)C(/C=C/C)=O
InChI
1S/C8H14O/c1-4-6-8(9)7(3)5-2/h4,6-7H,5H2,1-3H3/b6-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ARJWAURHQDJJAC-GQCTYLIASA-N
Általános leírás
5-Methyl-2-hepten-4-one predominantly trans is the characteristic aroma compound of hazelnuts.[113}
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
141.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
61 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Isolation, synthesis, and absolute configuration of filbertone?the principal flavor component of the hazelnut
Jauch J, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 28(8), 1022-1023 (1989)
Filbertone as a Marker for the Assessment of Hazelnut Spread Quality.
Cizkova H, et al.
Czech Journal of Food Sciences, 31(1) (2013)
Youna Moon et al.
Nutrients, 11(8) (2019-08-02)
The aim of this research was to estimate the preventive effects of filbertone, the main flavor compound in hazelnuts, on lipid accumulation in the adipose tissue of mice fed a high-fat diet (HFD) and to reveal the underlying molecular mechanisms.