Fontos dokumentumok
8.01272
Sigma-Aldrich
2-Aminothiazole
for synthesis
Szinonimák:
2-Aminothiazole, 2-Thiazolylamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H4N2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
202-511-6
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥98.0% (GC)
gőznyomás
<1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
powder
öngyulladási hőmérséklet
600 °C
hatékonyság
480 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
117 °C/20 hPa
mp
86-91 °C
oldhatóság
100 g/L
térfogatsúly
600 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[s]1[c]([nH]cc1)=N
InChI
1S/C3H4N2S/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H2,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RAIPHJJURHTUIC-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 86 °C
Melting range (upper value): ≤ 91 °C
Identity (IR): passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.50 %
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3