Fontos dokumentumok
W373605
L-Tyrosine
FG
Szinonimák:
(S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
corn
Minőségi szint
grade
FG
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 173.65
optikai aktivitás
[α]20/D −10.6°, c = 4 in 1 M HCl
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: soluble 0.479 g/L at 25 °C
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
odorless
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Learn more about the amino acid L-Tyrosine and explore how it is used in cell culture media like MEM, DMEM, and RPMI. We offer a comprehensive portfolio of amino acid cell culture supplements and reagents.
Tudjon meg többet az L-tirozin nevű aminosavról, és fedezze fel, hogyan használják fel a sejttenyésztési közegekben, mint például a MEM, DMEM és RPMI. Az aminosavakat tartalmazó sejttenyésztési kiegészítők és reagensek átfogó portfólióját kínáljuk.