Merck
W363499
Sigma-Aldrich
4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one
natural, ≥97%, FG
Szinonimák:
Caramel furanone, Sotolon, Sugar lactone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H8O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
128.13
FEMA-szám:
3634
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
Flavis-szám:
10.030
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
caramel; maple; sweet
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
biológiai forrás:
sugar cane
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
sugar cane
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.491 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
caramel; maple; sweet
SMILES string
CC1OC(=O)C(O)=C1C
InChI
1S/C6H8O3/c1-3-4(2)9-6(8)5(3)7/h4,7H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UNYNVICDCJHOPO-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)