Fontos dokumentumok
W286702
Phenethyl propionate
≥98%, FG
Szinonimák:
Phenylethanol propanoate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.493 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
sűrűség
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
floral; rose; sweet
SMILES string
CCC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-11(12)13-9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVGZQCSMLUDISR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?