Merck
W355518
Sigma-Aldrich
2-Isopropyl-4-methylthiazole
≥97%, FG
Szinonimák:
Peach thiazole, Tropical thiazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H11NS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
141.23
FEMA-szám:
3555
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
15.026
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.5 (lit.)
bp
92 °C/50 mmHg (lit.)
sűrűség
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
green; nutty; fruity; earthy
SMILES string
CC(C)c1nc(C)cs1
InChI
1S/C7H11NS/c1-5(2)7-8-6(3)4-9-7/h4-5H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFLXNHNYPQPQKW-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
2-Isopropyl-4-methylthiazole is a sulfur-containing heterocyclic flavor compound that is reported to occur in durian fruit and fresh peach.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
136.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
58 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Review of analytical methodologies for volatile nitrogen heterocycles in food.
Pandya RN & Peppard TL.
ACS Symp. Ser., 826, 114?131-114?131 (2002)
Study on Development of a Fresh Peach Flavor
Zhu GY, et al.
Advanced Materials Research, 781-784, 1570-1573 (2013)
Formation and aroma characteristics of heterocyclic compounds in foods.
Ho CT & Carlin JT.
ACS Symp. Ser., 388, 92?104-92?104 (1989)
Sulfur-containing volatiles of durian fruits (Durio zibethinus Murr.).
Weenen H, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44(10), 3291-3293 (1996)
Justyna Aszyk et al.
Analytica chimica acta, 1038, 67-78 (2018-10-04)
Currently, there is lack of standardized conditions for the collection and analysis of e-cigarette (EC) aerosol. Considering the urgent need for the development of these guidelines, a procedure for EC aerosol analysis was developed. A novel automatic e-cigarette aerosol generator