Merck
W332518
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trimethylthiazole
≥98%, FG
Szinonimák:
2,4,5-trimethyl-1,3-thiazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H9NS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
127.21
FEMA-szám:
3325
EC-szám:
Európai Tanács szám:
11650
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
15.019
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
cocoa; coffee; musty; vegetable; nutty
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.509 (lit.)
bp
166-167 °C/717 mmHg (lit.)
sűrűség
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
cocoa; coffee; musty; vegetable; nutty
SMILES string
Cc1nc(C)c(C)s1
InChI
1S/C6H9NS/c1-4-5(2)8-6(3)7-4/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BAMPVSWRQZNDQC-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
2,4,5-Trimethylthiazole is a sulfur-containing heterocyclic compound mainly found in meat products such as chicken broth, cooked beef and roasted lamb fat.
Alkalmazás
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, 2,4,5-trimethylthiazole, CAS Registry Number 13623-11-5.: A comprehensive safety assessment of 2,4,5-Trimethylthiazole used in fragrances, evaluating its impact on human health and the environment, underscoring its relevance in food and cosmetic industries (Api et al., 2024).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
132.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
56 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Heterocyclic compounds found in cooked meats.
Shibamoto T.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 28(2), 237-243 (1980)
Characterization of some volatile constituents of dry red beans.
Buttery RG, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 23(3), 516-519 (1975)
Primary odorants of chicken broth.
Gasser U & Grosch W.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 190(1), 3-8 (1990)
Emmanuel Galliot et al.
Behavioural processes, 90(2), 161-166 (2012-01-18)
Odors can have repulsive effects on rodents based on two complementary adaptive behaviors: the avoidance of predator odors (potentially dangerous) and the avoidance of trigeminal stimulants (potentially noxious). The present study aimed to compare the behavioral effects on mice of
P D Wes et al.
Nature, 410(6829), 698-701 (2001-04-05)
Caenorhabditis elegans senses at least five attractive odours with a single pair of olfactory neurons, AWC, but can distinguish among these odours in behavioural assays. The two AWC neurons are structurally and functionally similar, but the G-protein-coupled receptor STR-2 is