Fontos dokumentumok
W342408
3-Acetylpyridine
≥98%, FG
Szinonimák:
Methyl 3-pyridyl ketone
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Teszt
≥98%
szennyeződések
≤0.5% Water (Karl Fischer)
törésmutató
n20/D 1.534 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
sűrűség
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
nutty; sweet
SMILES string
CC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO/c1-6(9)7-3-2-4-8-5-7/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEGYGNROSJDEIW-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Identification of antioxidant and flavour marker compounds in Kalosi-Enrekang Arabica brewed coffee processed using different postharvest treatment methods.: This study explores the impact of various postharvest processes on the antioxidant properties and flavor profile of Kalosi-Enrekang Arabica coffee, with a focus on 3-acetylpyridine as a key flavor marker. The research aims to enhance coffee quality and consumer satisfaction through optimized processing techniques (Yulianti et al., 2024).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
219.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
104 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?