Fontos dokumentumok
8.02667
Sigma-Aldrich
Crotonaldehyde
(mixture of isomers) for synthesis
Szinonimák:
2-Butenal
About This Item
UNSPSC kód:
41116105
NACRES:
NA.22
gőznyomás
24 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
230 °C
hatékonyság
80 mg/kg LD50, oral (rat)
128-324 mg/kg LD50, skin (rabbit)
robbanási határérték
2.1-15.5 % (v/v)
bp
104 °C/1013 hPa
mp
-74 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 13 °C
oldhatóság
181 g/L
sűrűség
0.85 g/cm3 at 20 °C
Általános leírás
mixture of isomers for synthesis
Alkalmazás
Crotonaldehyde (mixture of isomers) for synthesis. CAS 4170-30-3, molar mass 70.09 g/mol.
Tárolás és stabilitás
Store below +30°C.
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%):≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):0.851 - 0.853
Identity (IR):passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
55.4 °F
Lobbanási pont (C)
13 °C