Merck
W348630
Sigma-Aldrich
Ethyl trans-2-butenoate
natural, ≥97%, FG
Szinonimák:
Ethyl crotonate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH=CHCOOC2H5
CAS-szám:
FEMA-szám:
3486
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.248
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
caramel; pungent; rum; sweet
grade:
FG
Kosher
natural
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
FG
Kosher
natural
Minőségi szint
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.425
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
caramel; pungent; rum; sweet
SMILES string
O(CC)C(=O)\C=C\C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZFDIRQKJPRINOQ-HWKANZROSA-N
Related Categories
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mengya Wang et al.
Applied microbiology and biotechnology, 102(19), 8511-8524 (2018-08-09)
Persisters represent a small bacterial population that is dormant and that survives under antibiotic treatment without experiencing genetic adaptation. Persisters are also considered one of the major reasons for recalcitrant chronic bacterial infections. Although several mechanisms of persister formation have