Fontos dokumentumok
441163
2-Methyl-3-furanthiol
technical grade
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.518 (lit.)
bp
57-60 °C/44 mmHg (lit.)
sűrűség
1.145 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cc1occc1S
InChI
1S/C5H6OS/c1-4-5(7)2-3-6-4/h2-3,7H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RUYNUXHHUVUINQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
98.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
37 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?