Merck
W289000
Sigma-Aldrich
3-Phenylpropyl acetate
≥98%, FCC, FG
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CO2(CH2)3C6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
178.23
FEMA-szám:
2890
EC-szám:
Európai Tanács szám:
222
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.032
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.496 (lit.)
bp
244 °C (lit.)
sűrűség
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
cinnamon; balsamic; spicy
SMILES string
CC(=O)OCCCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-10(12)13-9-5-8-11-6-3-2-4-7-11/h2-4,6-7H,5,8-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JRJGKUTZNBZHNK-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Zhiqiang Yao et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 27(8), 1526-1534 (2018-05-04)
The study of enzyme substrate specificity is vital for developing potential applications of enzymes. However, the routine experimental procedures require lot of resources in the discovery of novel substrates. This article reports an in silico structure-based algorithm called Crius, which