Fontos dokumentumok
G1043
Guanfacine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N (Aminoiminomethyl)-2,6-dichlorobenzeneacetamide
Teszt
≥98% (HPLC)
szín
white
oldhatóság
H2O: soluble 12 mg/mL at 60 °C
kezdeményező
Promius
SMILES string
Cl.NC(=N)NC(=O)Cc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C9H9Cl2N3O.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)5(6)4-8(15)14-9(12)13;/h1-3H,4H2,(H4,12,13,14,15);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DGFYECXYGUIODH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?