Merck
W371009
Sigma-Aldrich
Methyl 3-nonenoate
≥96%, FG
Szinonimák:
Methyl non-3-enoate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.25
FEMA-szám:
3710
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.298
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Teszt
≥96%
törésmutató
n20/D 1.436 (lit.)
sűrűség
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
green; fruity; pear
SMILES string
CCCCC\C=C\CC(=O)OC
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12-2/h7-8H,3-6,9H2,1-2H3/b8-7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MTDCXFZGUVZRSQ-BQYQJAHWSA-N
Általános leírás
Natural occurence: Guava
Alkalmazás
This interesting material has notes that make it an obvious choice for cucumber and melon flavors. Beyond that, however, it will also work in other fruits, like pear, guava, peach, and some mint flavors, especially spearmint. It might even be considered at very low levels for use in cheese flavors, especially those from goat and sheep′s milk.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Taste at 3-6ppm
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
190.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
88 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Michalski, J.
Perfumer & Flavorist, 38(1), 47-47 (2013)