Merck
264776
Sigma-Aldrich
trans-2-Methyl-2-pentenoic acid
97%
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5CH=C(CH3)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.14
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
szennyeződések
2% cis-isomer
törésmutató
n20/D 1.46 (lit.)
bp
123-125 °C/30 mmHg (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
CC\C=C(/C)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/b5-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JJYWRQLLQAKNAD-SNAWJCMRSA-N
Általános leírás
Adsorption and desorption of trans-2-methyl-2-pentenoic acid in dichloromethane has been investigated by using in situ attenuated total reflection infrared spectroscopy. Asymmetric hydrogenation of trans-2-methyl-2-pentenoic acid in hexane over two well defined E-40692 and E-5220 Engelhard Pd/Al2O3 catalysts modified with cinchonidine has been studied.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
226.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
108 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Shuai Tan et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 13(43), 19573-19579 (2011-10-06)
Adsorption and desorption of trans-2-methyl-2-pentenoic acid (MPeA) in dichloromethane (CH(2)Cl(2)) were investigated by using in situ attenuated total reflection infrared (ATR-IR) spectroscopy. A liquid flow-through spectroscopic cell allowed for high quality spectra to be obtained from deposited thin films of
Heterogeneous asymmetric hydrogenation and deuteration of 2-methyl-2-pentenoic acid over Pd supported catalysts: proton/deuterium exchange.
Solladie-Cavallo A, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 195(1), 181-188 (2003)