Merck
W311936
Sigma-Aldrich
Ylang-ylang oil
extra, blend, FG
About This Item
CAS-szám:
FEMA-szám:
3119
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
NACRES:
NA.21
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás
Cananga odorata
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 182.20
optikai aktivitás
[α]/D -12.0 to -17.5°
összetétel
contains IFRA restricted ylang-ylang oil
törésmutató
n20/D 1.503
sűrűség
0.963 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
geraniol, eugenol, farnesol, Cananga odorata and ylang-ylang oil, linalyl acetate, isoeugenol, benzyl alcohol, linalool, β-caryophyllene (ox.), benzyl salicylate, benzyl benzoate
Érzékszervi
floral
Related Categories
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)