Fontos dokumentumok
W298944
Rose oil, Bulgarian
natural, FG, product of Essential Oils and Herbs Ltd
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Rosa damascena
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
natural
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU 1334/2008 & 178/2002
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
leírás
Fragrance allergen: Methyl and Furfural
összetétel
Contains IFRA restricted Benzaldehyde, Damascone (alpha, beta), Furfural. EU 1223/2009 restricted Limonene and linalool, and EU 1223/2009 and IFRA restricted Citral, Citronellol, Geraniol, Eugenol, Farnesol, Isoeugenol, Methyl Eugenol and Benzyl Benzoate
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
eugenol, benzyl benzoate, farnesol, citral (neral+geranial), limonene (sum of D, L and DL), isoeugenol, cis-β-damascone, geraniol, citronellol, eugenol, benzaldehyde
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
Érzékszervi
honey; floral; waxy; rose
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
150.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
66 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Essential oils are complex natural extracts consisting of aromatic compounds and related organic chemicals. While they hold great value as fragrance and flavor ingredients, their significant risk of adulteration necessitates consistent formulator testing for quality, naturalness, and allergen levels.