Merck
W211233
Sigma-Aldrich
Melissa oil
greener alternative
natural, FG, product of Essential oils and Herbs Ltd
Szinonimák:
Balm leaves oil
About This Item
CAS-szám:
FEMA-szám:
2112
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
fresh; citrus; sweet
grade:
FG
Fragrance grade
natural
biológiai forrás:
Melissa officinalis
Ügynökség:
EU Regulation 1223/2009
follows IFRA guidelines
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
Melissa officinalis
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
natural
Ügynökség
EU Regulation 1223/2009
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
összetétel
Contains IFRA restricted Balm leaves extract, EU 1223/2009 restrictedLimonene and linalool, and EU 1223/2009 and IFRA restricted Citral,Citronellol, Geraniol, Eugenol, and Benzyl Benzoate.
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
citral (neral+geranial), linalool, citronellol, limonene (sum of D, L and DL), eugenol, benzyl benzoate, limonene (sum of D, L and DL), geraniol
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
fresh; citrus; sweet
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Egyéb megjegyzések
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
176.0 °F
Lobbanási pont (C)
80 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Essential oils are complex natural extracts consisting of aromatic compounds and related organic chemicals. While they hold great value as fragrance and flavor ingredients, their significant risk of adulteration necessitates consistent formulator testing for quality, naturalness, and allergen levels.