Fontos dokumentumok
61718
Lavender oil
natural, from Lavandula angustifolia L.
Szinonimák:
Aromaya Raben, Lavandox, Lavandula aetheroleum, Lavandula officinalis oil
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Lavandula angustifolia L.
Minőségi szint
minőség
natural
törésmutató
n20/D 1.46
n20/D 1.461 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
sűrűség
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Egyéb megjegyzések
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
149.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
65 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?