Merck
W276212
Sigma-Aldrich
Myrcene
greener alternative
sum of isomers, ≥90%, natural, FG
Szinonimák:
β-Myrcene, 7-Methyl-3-methylene-1,6-octadiene
About This Item
Lineáris képlet:
H2C=CHC(=CH2)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.23
FEMA-szám:
2762
Beilstein:
1719990
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352212
Flavis-szám:
1.008
NACRES:
NA.21
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
biológiai forrás
botanical
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR part: 172.510
gőzsűrűség
4.7 (vs air)
gőznyomás
~7 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥90%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.469 (lit.)
bp
167 °C (lit.)
sűrűség
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
limonene (sum of D, L and DL)
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
balsamic; herbaceous; woody
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C/CCC(=C)C=C
InChI
1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,1,4,6,8H2,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UAHWPYUMFXYFJY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Alkalmazás
  • Selective Reactivity of Myrcene for Vat Photopolymerization 3D Printing and Postfabrication Surface Modification.: This research highlights the selective reactivity of myrcene in vat photopolymerization for 3D printing, demonstrating its potential in creating functionalized surfaces for biomedical applications (Weems et al., 2020, Biomacromolecules).
  • Inverse Vulcanization of Sulfur using Natural Dienes as Sustainable Materials for Lithium-Sulfur Batteries.: This article explores the use of myrcene and other natural dienes in the inverse vulcanization of sulfur, promoting sustainable materials for lithium-sulfur batteries (Gomez et al., 2016, ChemSusChem).
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
111.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
44 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tai-Ti Liu et al.
Insects, 11(1) (2020-01-02)
Bacopa caroliniana (BC) is a perennial creeping herb and popular aquarium plant. This plant is easily cultivated; consequently, it has the potential to be a raw material which is readily available for mass production if it contains useful bioactive substances.
R Tognon et al.
Bulletin of entomological research, 110(5), 638-644 (2020-05-10)
Telenomus podisi Ashmead (Hymenoptera: Scelionidae) is the most important egg parasitoid of Euschistus heros (Fabricius) (Hemiptera: Pentatomidae), and its successful parasitism is related to their searching ability to find suitable hosts under a complex chemical environment using host-reliable cues. Thus
Bipana Paudel Timilsena et al.
Plant, cell & environment, 43(3), 787-800 (2019-11-24)
Plants produce species-specific herbivore-induced plant volatiles (HIPVs) after damage. We tested the hypothesis that herbivore-specific HIPVs prime neighboring plants to induce defenses specific to the priming herbivore. Since Manduca sexta (specialist) and Heliothis virescens (generalist) herbivory induced unique HIPV profiles
Yaoyao Peng et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 129, 108873-108873 (2020-02-11)
The phenolic compounds and aroma active compounds in feijoa (Acca sellowiana (O.Berg) Burret) juice from four New Zealand grown cultivars (Apollo, Unique, Opal Star, and Wiki Tu) were investigated. A high total phenolic content (maximum 1.89 mg GAE/mL juice) and significant
Paroma Mitra et al.
Pest management science, 77(1), 285-299 (2020-07-23)
The viviparous aphid Aphis craccivora Koch (Hemiptera: Aphididae) is a serious threat to the crop yield of Lathyrus sativus L. (Fabaceae), commonly known as grass pea. The synthetic insecticides applied to control this insect pest are not safe for the