Fontos dokumentumok
111309
1-Phenyl-1-propanol
≥97%
Szinonimák:
α-Ethylbenzyl alcohol, (±)-1-Phenylpropanol
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.52 (lit.)
bp
103 °C/14 mmHg (lit.)
sűrűség
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
phenyl
SMILES string
CCC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DYUQAZSOFZSPHD-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
194.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
90 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?