Merck
189235
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-2-propanol
98%
Szinonimák:
(±)-1-Phenyl-2-propanol, (±)-α-Methylphenethyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2CH(OH)CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.19
Beilstein:
1858667
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.522 (lit.)
bp
219-221 °C (lit.)
sűrűség
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
phenyl
SMILES string
CC(O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYTRYIUQUDTGSX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-Phenyl-2-propanol is a useful pharmaceutical intermediate.
Alkalmazás
1-Phenyl-2-propanol was used in bioreduction of 1-phenyl-2-propanone using Rhodococcus erythropolis JX-021.
Alkalmazás
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
185.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
85 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jian-Zhong Jin et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 162(7), 2075-2086 (2010-05-22)
Bioreduction of 1-phenyl-2-propanone to prepare (S)-1-phenyl-2-propanol, a useful pharmaceutical intermediate, was performed with growing cells of Rhodococcus erythropolis JX-021, giving 14 mM (1.9 g/L) product in 99% e.e. at 5 h in the catalysis of 15 mM substrate. The reduction