Merck
236454
Sigma-Aldrich
Methyl 2-aminobenzoate
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
Methyl anthranilate
About This Item
Lineáris képlet:
2-(H2N)C6H4CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.16
Beilstein:
606965
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
1 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
986 °F
törésmutató
n20/D 1.582 (lit.)
bp
256 °C (lit.)
mp
24 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
sűrűség
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Methyl 2-aminobenzoate reacts with 2,4-bis(4-methoxyphenyl)-1,3,2,4-dithiadiphosphetane-2,4-disulphide at 140°C to yield 1,2-dihydro-2-(p-methoxyphenyl)-4H-3,1,2-benzothiazaphosphorin-4-thione-2-sulfide and dimethyl-4-methoxyphenylphosphonotrithioate.
Alkalmazás
Methyl 2-aminobenzoate has been used in the synthesis of novel 4-chloro-2-mercaptobenzenesulfonamide derivatives.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
262.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
128 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Studies on organophosphorus compounds-XXXVI: simple new routes to phosphorins from 2-hydroxy-, 2-mercapto-, and 2-aminobenzoic acids and their derivatives.
El-Barbary AA and Lawesson S-O.
Tetrahedron, 37(15), 2641-2646 (1981)
Leslie Hammack et al.
Journal of chemical ecology, 30(9), 1809-1825 (2004-12-14)
We used field assays to study attraction of feral northern and western corn rootworm beetles (Diabrotica barberi and D. virgifera virgifera) to a series of mostly nitrogenous and benzenoid synthetic compounds allied with host plant and floral aromas. Vaporization rates
M Galtayries et al.
Luminescence : the journal of biological and chemical luminescence, 15(6), 363-369 (2000-12-13)
A sensitive and fast approach for the determination of methyl anthranilate in grape must and honey samples, using time-resolved luminescence measurements, has been reported for the first time. The method involves the alkaline hydrolysis of the ester to anthranilic acid
S Richard et al.
Physiology & behavior, 70(5), 521-525 (2000-12-09)
Methyl anthranilate (MeA) has been widely used as a taste aversant for domestic chicks in the one-trial passive avoidance learning (PAL) task. However, MeA has a strong smell that may be aversive to chicks. Therefore, odourless denatonium benzoate (DB) has
Tanya Pankiw
Journal of medical entomology, 46(4), 782-788 (2009-08-04)
Human victims of a massive number of stings have been steadily increasing since the invasion of Africanized honey bees (Apis mellifera) to the United States in 1990. Multiple honey bee stings may result in venom toxicity, leading to renal failure