Merck
W238007
Sigma-Aldrich
L-Dihydrocarvyl acetate
mixture of isomers, ≥95%
Szinonimák:
(−)-Dihydrocarvyl acetate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H20O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
196.29
FEMA-szám:
2380
Beilstein:
2443836
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2064
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.216
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
medicinal; minty; floral; sweet
grade:
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥95%
optikai aktivitás
[α]/D ≤55°, neat
törésmutató
n20/D 1.459 (lit.)
bp
232-234 °C (lit.)
sűrűség
0.947 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
medicinal; minty; floral; sweet
SMILES string
CC1CCC(CC1OC(C)=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)12(7-11)14-10(4)13/h9,11-12H,1,5-7H2,2-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TUSIZTVSUSBSQI-UHFFFAOYSA-N
Jogi nyilatkozat
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
194.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
90 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)