Merck
20011
Supelco
Succinylacetone
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
4,6-Dioxoheptanoic acid, Succinylacetone
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COCH2COCH2CH2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
66-67 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)CC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C7H10O4/c1-5(8)4-6(9)2-3-7(10)11/h2-4H2,1H3,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYEPBHZLDUPIOD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to the SI through a primary reference material from an NMI, e.g. NIST, NRC or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Biokémiai/fiziológiai hatások
An inhibitor of heme biosynthesis
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)