Merck
W250320
Sigma-Aldrich
Garlic oil
natural, FG
Szinonimák:
Allium sativum bulb oil
About This Item
CAS-szám:
FEMA-szám:
2503
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
NACRES:
NA.21
grade
FG
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
garlic; alliaceous; sulfurous
Related Categories
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
116.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
47 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)