Merck
PHL82460
Acetyleugenol
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Eugenyl acetate, 4-Allyl-2-methoxyphenyl acetate, O-Acetyleugenol, Eugenol acetate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H14O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
206.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (GC)
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
törésmutató
n20/D 1.518 (lit.)
bp
281-286 °C (lit.)
sűrűség
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(CC=C)ccc1OC(C)=O
InChI
1S/C12H14O3/c1-4-5-10-6-7-11(15-9(2)13)12(8-10)14-3/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SCCDQYPEOIRVGX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
287.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
142 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)