Merck
CRM36103
Supelco
Acetyleugenol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
Eugenyl acetate, 4-Allyl-2-methoxyphenyl acetate, O-Acetyleugenol, Eugenol acetate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H14O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
206.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
törésmutató
n20/D 1.518 (lit.)
bp
281-286 °C (lit.)
sűrűség
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COc1cc(CC=C)ccc1OC(C)=O
InChI
1S/C12H14O3/c1-4-5-10-6-7-11(15-9(2)13)12(8-10)14-3/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SCCDQYPEOIRVGX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
287.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
142 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)