Merck
W268208
Sigma-Aldrich
Methyl anthranilate
≥98%, FCC, FG
Szinonimák:
Methyl 2-aminobenzoate, Methyl anthranilate
About This Item
Lineáris képlet:
2-(H2N)C6H4CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.16
FEMA-szám:
2682
Beilstein:
606965
EC-szám:
Európai Tanács szám:
250
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.715
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
gőznyomás
1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98%
öngyulladási hőmérséklet
986 °F
törésmutató
n20/D 1.582 (lit.)
bp
256 °C (lit.)
mp
24 °C (lit.)
sűrűség
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
grape; musty; fruity; sweet; wine-like
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Methyl anthranilate occurs naturally in grapes and strawberries. It is also found in Burgundy Pinot noir wines, citrus honey and American wines. Methyl anthranilate is also a potent bird repellant.
Alkalmazás
Methyl anthranilate is a sunscreen precursor (an ortho compound) used as an odor compound in the study of controlled odor release from the cavity of the cyclodextrin.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Taste at 2-5 ppm
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
262.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
128 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Substituent position effects on sunscreen photodynamics: A closer look at methyl anthranilate
dN Rodrigues N, et al.
Chemical Physics, 515, 596-602 (2018)
Evaluation of methyl anthranilate and starch-plated dimethyl anthranilate as bird repellent feed additives
Mason JR, et al.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 182-187 (1991)
Methyl anthranilate as an aroma constituent of American wine.
Nelson RR, et al.
Journal of Food Science, 42(1), 57-59 (1977)
The volatiles of two new strawberry cultivars,?Annelie? and ?Alaska Pioneer?, obtained by backcrossing of cultivated strawberries with wild strawberries, fragaria vesca, rugen and fragaria virginiana.
Hirvi T & Honkanen E.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 175(2), 113-116 (1982)
Volatiles from grapes I. Some volatiles from concord essence.
Stevens KL, et al.
Journal of Food Science, 30(6), 1006-1007 (1965)