Merck
37277
Sigma-Aldrich
(+)-Dihydrocarveol
purum, mixture of isomers, ≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Szinonimák:
(1S,2S,5S)-5-Isopropenyl-2-methylcyclohexanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H18O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.25
Beilstein:
5729399
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
grade
purum
Teszt
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
optikai aktivitás
[α]20/D +20±1°, neat
összetétel
n-, ~75%
iso-, ~6%
neo-, ~3%
neoiso-, ~13%
törésmutató
n20/D 1.476-1.479
sűrűség
0.926 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H]1CC[C@@H](C[C@@H]1O)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-,10-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KRCZYMFUWVJCLI-GUBZILKMSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
194.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
90 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2