Fontos dokumentumok
94811
Dillapiole
analytical standard
Szinonimák:
6-Allyl-4,5-dimethoxy-1,3-benzodioxole
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
törésmutató
n20/D 1.530-1.532
sűrűség
1.163 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1c(CC=C)cc2OCOc2c1OC
InChI
1S/C12H14O4/c1-4-5-8-6-9-11(16-7-15-9)12(14-3)10(8)13-2/h4,6H,1,5,7H2,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LIKYNOPXHGPMIH-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?