Merck
W222455
Sigma-Aldrich
Caffeine
anhydrous, natural, 99%, FCC, FG
Szinonimák:
1,3,7-Trimethylxanthine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H10N4O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.19
FEMA-szám:
2224
Beilstein:
17705
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352210
Flavis-szám:
16.016
NACRES:
NA.21
grade
FG
Halal
Kosher
anhydrous
natural
Minőségi szint
szab. megfelelőség
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Teszt
99%
mp
234-236.5 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
odorless
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)