Fontos dokumentumok
W381306
Taurine
≥98%, FG
Szinonimák:
2-Aminoethanesulfonic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥98%
mp
>300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
odorless
SMILES string
NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Efficacy of taurine-enhanced enteral nutrition in improving the outcomes of critically ill patients: A systematic review and meta-analysis.: This meta-analysis evaluates the effectiveness of taurine-enhanced enteral nutrition in critically ill patients. The results indicate that taurine supplementation significantly improves patient outcomes, including reduced inflammation and enhanced recovery rates (Zhang et al., 2024).
- Taurine reduces the risk for metabolic syndrome: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.: This systematic review and meta-analysis demonstrate that taurine supplementation can significantly reduce the risk of metabolic syndrome. The findings support taurine′s potential as a therapeutic agent in managing metabolic health and preventing related diseases (Tzang et al., 2024).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?