Fontos dokumentumok
W214205
Benzyl cinnamate
≥98%, stabilized
Szinonimák:
3-Phenyl 2-propenoic acid benzyl ester, Benzyl 3-phenylpropenoate, Cinnamic acid benzyl ester
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥98%
tartalmaz
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
bp
195-200 °C/5 mmHg (lit.)
mp
34-37 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
floral; balsamic; sweet
SMILES string
O=C(OCC1=CC=CC=C1)/C=C/C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C16H14O2/c17-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)18-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12H,13H2/b12-11+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
Related Categories
Általános leírás
Jogi nyilatkozat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
356.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
180 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?