Fontos dokumentumok
BCR270
Triphenylene
BCR®, certified reference material
Szinonimák:
9,10-Benzophenanthrene
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
gyártó/kereskedő neve
JRC
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
438 °C (lit.)
mp
195-198 °C (lit.)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
c1ccc2c(c1)c3ccccc3c4ccccc24
InChI
1S/C18H12/c1-2-8-14-13(7-1)15-9-3-4-11-17(15)18-12-6-5-10-16(14)18/h1-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SLGBZMMZGDRARJ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
BCR270
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3