Merck
95711
Supelco
1,3,5-Trioxane
analytical standard
Szinonimák:
Metaformaldehyde, Trioxymethylene, sym.-Trioxane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H6O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
90.08
Beilstein:
102769
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
777 °F
robbanási határérték
29 %
technika/technikák
HPLC: suitable
mp
59-62 °C (lit.)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C1OCOCO1
InChI
1S/C3H6O3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
113.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
45 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)