Merck
680753
Sigma-Aldrich
2-Hydrazino-4-phenylthiazole
97%
Szinonimák:
4-Phenyl-2(3H)-thiazolone hydrazone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H9N3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
191.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
163-167 °C
funkcionális csoport
hydrazine
phenyl
SMILES string
NNc1nc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H9N3S/c10-12-9-11-8(6-13-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,10H2,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VTOUNUQLXMNNMQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)