Fontos dokumentumok
114596
N,N-Diphenylhydrazine hydrochloride
97%
Szinonimák:
N,N-Diphenylhydrazine hydrochloride (asym.)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
97%
Forma
solid
SMILES string
Cl.NN(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2.ClH/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H,13H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MIVUDWFNUOXEJM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?