Merck
T38105
Sigma-Aldrich
p-Tolylacetic acid
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
4-Methylphenylacetic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4CH2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.17
Beilstein:
2043528
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
bp
265-267 °C (lit.)
mp
88-92 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-2-4-8(5-3-7)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GXXXUZIRGXYDFP-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)