Fontos dokumentumok
290432
3,4-Difluorophenylacetic acid
98%
Teszt
98%
Forma
solid
mp
46-50 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)Cc1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YCAKYFIYUHHCKW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?