Merck
233021
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
97%
Szinonimák:
(α,α,α-Trifluoro-p-tolyl)acetic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CF3C6H4CH2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
204.15
Beilstein:
2267687
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
82-85 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)Cc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O2/c10-9(11,12)7-3-1-6(2-4-7)5-8(13)14/h1-4H,5H2,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNORVZDAANCHAY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid undergoes diolefination mediated by mono-N-protected amino acid ligands in the presence of ethyl acrylate, Pd(OAc)2, KHCO3 and t-amyl alcohol.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Constructing multiply substituted arenes using sequential palladium(II)-catalyzed C-H olefination.
Keary M Engle et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(35), 6169-6173 (2010-07-16)