Fontos dokumentumok
T66206
1,2,6-Hexanetriol
96%
Szinonimák:
1,2,6-Trihydroxyhexane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.63 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Teszt
96%
törésmutató
n20/D 1.476 (lit.)
bp
178 °C/5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCCCC(O)CO
InChI
1S/C6H14O3/c7-4-2-1-3-6(9)5-8/h6-9H,1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZWVMLYRJXORSEP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
It can be used to prepare:
- 1,6-Hexanediol (key polymer precursor to polyesters) via hydrodeoxygenation process in the presence of Rh–ReOx/SiO2 catalyst.
- Tetrahydropyran-2-methanol, a six-membered oxide ring, by reacting with ethylene carbonate.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
383.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
195 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?